593761
6-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
6-Fluoronicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
144-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
UJDLCTNVHJEBDG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide