Merck
591513
Sigma-Aldrich
Phenol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Oc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andreyah L Pope et al.
Structure (London, England : 1993), 28(9), 1004-1013 (2020-05-30)
Despite high-resolution crystal structures of both inactive and active G protein-coupled receptors (GPCRs), it is still not known how ligands trigger the large structural change on the intracellular side of the receptor since the conformational changes that occur within the