591157
Naphthalene-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
c1ccc2[13cH][13cH][13cH][13cH]c2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-MAUGHLKVSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)