Merck
589543
Sigma-Aldrich
Styrene-2,3,4,5,6-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
109.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
densidad
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C=C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3D,4D,5D,6D,7D
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-DKFMXDSJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)