Merck
589233
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-2-13C,15N monohydrate
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2-13C,15N monohydrate, L-Leucine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
251.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
Clave InChI
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)