Merck
587109
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Nd(OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
cadena SMILES
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clave InChI
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)