Merck
586900
Sigma-Aldrich
Ethylene-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
D2C=CHD
Número de CAS:
Peso molecular:
31.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
-104 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D,2D2
Clave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-APAIHEESSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-148.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)