Merck
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
171.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
184-188 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
Clave InChI
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)