570079
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)