563757
2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
209.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?