555568
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
Sinónimos:
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4480 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)