554510
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
mp
74-78 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
Clave InChI
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)