549142
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
155.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
densidad
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clave InChI
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Highly efficient and enantioselective enzymatic acylation of amines in aqueous medium.
Guranda DT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1645-1650 (2001)