Merck
549061
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
282-283 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Clave InChI
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol may be used in the preparation of (3-hydroxymethylphenyl)trimethylammonium iodide by reacting with methyl iodide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asse Marjasvaara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(10), 1139-1146 (2004-10-07)
Substituted benzyl alcohol was oxidized enzymatically with a laccase-mediator system and the products were investigated as a function of time by nanoelectrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (nanoESI-FTICRMS). With Trametes versicolor laccase (TVL), the mediator, 2,2',6,6'-tetramethylpiperidine-N-oxyl radical
Haifaa Mokbel et al.
Macromolecular rapid communications, 41(15), e2000289-e2000289 (2020-07-09)
Free radical polymerization upon near-infrared (NIR) light is still the subject of intense research efforts and remains a huge challenge particularly for long wavelengths (>1000 nm). In this study, a NIR sensitizer operating upon long wavelength (1064 nm) is proposed for an