545694
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
Aplicación
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
An efficient synthesis of (E)-(2-arylpyrazino [1,2-a]pyrimidine-4-ylidene) acetonitriles and cyanomethyl appended pyrimidines.
Pratap R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 549-553 (2007)