543578
4-Toluoylacetonitrile
97%
Sinónimos:
3-Oxo-3-p-tolylpropionitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4C(O)CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
105-108 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)