539899
Bis(pentafluorophenyl) carbonate
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
Pentafluorophenyl carbonate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Bis(pentafluorophenyl) carbonate, 97%
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
mp
47-50 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carbonate
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C13F10O3/c14-1-3(16)7(20)11(8(21)4(1)17)25-13(24)26-12-9(22)5(18)2(15)6(19)10(12)23
Clave InChI
IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- A cyclic carbonate named 6,6′-(ethane-1,2-diyl)bis(1,3,6-dioxazocan-2-one), which is a key intermediate for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes.
- A coumarin based aliphatic polycarbonate named 5-(4-methylumbelliferyloxycarbonyl)-5-methyl-1,3-dioxan-2-one (MUC).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?