536792
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)512
Peso molecular:
106196.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
descripción
sodium carboxylate surface groups
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mol peso
generation 6.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
5 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
512
índice de refracción
n20/D 1.3378
densidad
0.805 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Forma física
Contains 512 surface carboxylate groups.
Información legal
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?