Merck
531073
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium nonaflate, Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
730.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
descripción
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensayo
≥99% trace metals basis
mp
194-197 °C (lit.)
solubilidad
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Clave InChI
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)