528102
6-Chloronicotinoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
176.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H
Clave InChI
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
6-Chloronicotinoyl chloride undergoes esterification reaction with diethylene glycol and pentaethylene glycol.
Aplicación
6-Chloronicotinoyl chloride may be used to synthesize:
- [3H]imidacloprid (a candidate radioligand)
- [3H]acetamiprid
- N,N′-(1,4-phenylene)bis(6-(4-aminophenoxy) nicotinamide)
- 3-acetyl-6-chloropyridine
- 1,3-dipropyl-8(6-chloro-3-pyridyl)xanthine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Shinzo Kagabu et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 67(5), 980-988 (2003-07-02)
The asymmetric chloronicotinyl insecticide, 1-[1-(6-chloro-3-pyridyl)ethyl]-2-nitroiminoimidazolidine, was prepared, and the absolute configurations of the enantiomers were determined by an X-ray analysis. The insecticidal activity against the housefly measured with metabolic inhibitors showed the (S) enantiomer to be slightly more active than
Nicotinic acid crown ethers. Synthesis and structural characterization of polyethereal macrocyclic lactones from 6-chloronicotinic acid.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(26), 5423-5425 (1980)
Preparation of thermally stable, low dielectric constant, pyridine-based polyimide and related nanofoams.
Aram E and Mehdipour-Ataei S.
Journal of Applied Polymer Science, 128(6), 4387-4394 (2013)
P J Scammells et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(17), 2704-2712 (1994-08-19)
This report describes the synthesis of 29 xanthines containing a chemoreactive chloroaryl, beta-chloroethylamino, alpha,beta-unsaturated carbonyl, bromoacetyl, 3-(fluorosulfonyl)benzoyl, or 4-(fluorosulfonyl)benzoyl group as part of an exocyclic 1-, 3-, or 8-substituent. The xanthines inhibited the binding of [3H]-8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine ([3H]CPX) to the A1
[3H] imidacloprid: Synthesis of a candidate radioligand for the nicotinic acetylcholine receptor.
Latli B and Casida JE.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 31(8), 609-613 (1992)