Merck
526320
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Sinónimos:
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~2,000
Nivel de calidad
mp
30-33 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
cadena SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)