Merck
52387
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
~25% in methanol (T)
Sinónimos:
CTAOH solution, Cetrimonium hydroxide solution, Cetyltrimethylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
301.55
Beilstein:
3723055
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
concentración
~25% in methanol (T)
índice de refracción
n20/D 1.372
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution is a commonly used phase transfer agent and surfactant solution employed in the synthesis of a variety of mesoporous materials, micelle complexes and transition-metal oxides.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A quantitative analysis of the effects of head group bulk on SN2 and E2 reactions in cationic micelles.
Brinchi L, et al.
Langmuir, 13(17), 4583-4587 (1997)
Salt-gel synthesis of porous transition-metal oxides.
Stein A, et al.
Chemistry of Materials, 7(2), 304-313 (1995)
Studies on mesoporous materials: I. Synthesis and characterization of MCM-41.
Chen C Y, et al.
Microporous Mater., 2(1), 17-26 (1993)
Wormlike micelle assisted rod coating: A general method for facile fabrication of large-area conductive nanomaterial thin layer onto flexible plastics.
Xie J, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(6), 2891-2896 (2012)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)