52270
1-Hexadecanethiol
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.464
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point 15-18 °C(lit.)
densidad
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?