51835
1-Heptanosulfonato de sodio monohydrate
≥96.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-heptanosulfónico sodium salt monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.26
Beilstein:
3731762
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (T)
Formulario
solid
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
El 1-heptanosulfonato de sodio monohidratado puede utilizarse como reactivo para preparar N-(prop-2-inil)heptano-1-sulfonamida mediante reacción con propargilamina. También se utiliza como catalizador en la síntesis de aril-1-arilmetil-1H-1,3-benzo[d]imidazoles mediante la reacción de condensación de o-fenilenodiamina con varios aldehídos aromáticos.
Precaución
puede cambiar de color durante el almacenamiento
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Development and Validation of an HPLC Assay For Dual Detection of Gentamicin Sulfate and Leucine From a Novel Dry Powder For Inhalation.
Kuehl PJ, et al.
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques , 3(152), 2-2 (2012)
Martin Kögler et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(13), 4847-4862 (2011-06-11)
A series of 5-substituted 2'-deoxyuridine monophosphate analogues has been synthesized and evaluated as potential inhibitors of mycobacterial ThyX, a novel flavin-dependent thymidylate synthase in Mycobacterium tuberculosis. A systematic SAR study led to the identification of compound 5a, displaying an IC(50)
Visible-Light-Driven Photoreactions of [(bpy)2Ru (II) L]Cl2 in Aqueous Solutions (bpy= Bipyridine, L= 1,2-Bis (4-(4'-methyl)-2, 2'-bipyridyl) Ethene).
Zhang H, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(5), 808-817 (2008)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is
The development of dimple-shaped chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler.
Md Iftekhar Ahmad et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(5), 791-800 (2014-04-04)
In this study, a dimple-shaped chitosan carrier was developed for delivering the antituberculosis drug ethambutol dihydrochloride (EDH) from a dry powder inhaler (DPI) to the lungs. Nanosized drug particles were prepared using nanospray drying. The microsized carrier was developed from