515213
Methyl 3-indoleglyoxylate
98%
Sinónimos:
Methyl 2-(indol-3-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
227-230 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
Clave InChI
VFIJGAWYVXDYLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reactant for preparation of sotrastaurin analogs as protein kinase inhibitors
- Reactant for synthesis of GSK-3 inhibitors
- Reactant for Diels-Alder cycloaddition
- Reactant for preparation of a Janus kinase 3 inhibitor
- Reactant for synthesis of cephalandole alkaloids
- Reactant for stereoselective preparation of COX-2 inhibitor as anticancer agent
- Reactant for synthesis of cycloalkene indole carbazole alkaloids via ring-closing metathesis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities