Merck
491578
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
p-Anisic acid-carboxy-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O-C6H4-13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
183-184 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)