Merck
490814
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled sodium nitrite
About This Item
Fórmula lineal:
Na15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
69.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
mp
271 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Capilla Mata-Pérez et al.
Frontiers in plant science, 11, 962-962 (2020-07-28)
Nitro-fatty acids (NO2-FAs) are novel molecules resulting from the interaction of unsaturated fatty acids and nitric oxide (NO) or NO-related molecules. In plants, it has recently been described that NO2-FAs trigger an antioxidant and a defence response against stressful situations.