Merck
489905
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-Fmoc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
312.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
actividad óptica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
técnicas
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i19+1
Clave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DKOIJTIKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pierre Lebrun et al.
PloS one, 7(3), e32421-e32421 (2012-03-10)
Tuberculosis remains one of the most important causes of global mortality and morbidity, and the molecular mechanisms of the pathogenesis are still incompletely understood. Only few virulence factors of the causative agent Mycobacterium tuberculosis are known. One of them is