Merck
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
Sinónimos:
3,3′-Dithiodipropionitrile, 3-[(2-Cyanoethyl)disulfanyl]propanenitrile
About This Item
Fórmula lineal:
S2(CH2CH2CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
nitrile
cadena SMILES
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clave InChI
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Synthesis and applications in nanocrystal technology: Research detailed the facile synthesis of 5-(2-Mercaptoethyl)-1H-tetrazole, closely related to 3,3′-Dithiobis(propionitrile), and its application in the preparation of water-soluble nanocrystals and gels, demonstrating potential for high-performance polymers and biomedical applications (Voitekhovich et al., 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)