479527
Complejo de platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano solution
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Sinónimos:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
Nivel de calidad
concentración
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Clave InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?