464244
Hydroxybutyl methacrylate, mixture of isomers
94%
Sinónimos:
HOB
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
94%
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
densidad
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC(O)CC)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(9)5-11-8(10)6(2)3/h7,9H,2,4-5H2,1,3H3
Clave InChI
IEVADDDOVGMCSI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Supplementary Information for “Permeable Protein-Loaded Polymersome Cascade Nanoreactors by Polymerization-Induced Self-Assembly”: This study involves the use of 2-hydroxypropyl methacrylate, a mixture of isomers, as a precursor in the creation of protein-loaded nanoreactors (LD Blackman et al., 2020).
- Shape-Shifting Thermoresponsive Block Copolymer Nano-Objects: Explores the use of hydroxybutyl methacrylate (HBMA) in the synthesis of block copolymer nano-objects, focusing on its ability to shift shapes in response to temperature changes (SJ Hunter et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.