463221
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
Sinónimos:
Laureth-4 carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~360
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.45
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Stabilizer for microemulsions.
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?