Merck
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
63 °C/37 mmHg (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
ketal
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and evaluation of hydroxylated polyamine analogues as antiproliferatives
Bergeron RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43(2), 224-235 (2000)