455008
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
Sinónimos:
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 700
mol peso
average Mn 700
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor (typically)
300 ppm BHT as inhibitor (typically)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.47
mp
12-17 °C
densidad
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
230 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.