454516
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
97%
Sinónimos:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, Tetrakis(trimethylsilyl) silicate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
103-106 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-21(14-18(4,5)6,15-19(7,8)9)16-20(10,11)12/h1-12H3
Clave InChI
VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?