452300
Pyridinium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
Pyridinium triflate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
221-223 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
c1ccncc1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.CHF3O3S/c1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)
Clave InChI
YWVYZMVYXAVAKS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?