448079
3-Bromobenzyl chloride
98%
Sinónimos:
3-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
205.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
bp
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
ClCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5H2
Clave InChI
UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Bromo Derivatives of Benzylphenols. I. Some Monobromo, Dibromo and Tribromo Derivatives of Ortho and Para Benzylphenols.
Huston RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 55(5), 2146-2149 (1933)
Facile Chlorination of Benzyl Alcohols Using 1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) and Sulfonyl Chlorides.
Kim HW, et al.
ChemInform, 42(14) (2011)
Y Magata et al.
Nuclear medicine and biology, 27(2), 163-168 (2000-04-25)
Use of the [(18)F]-fluoromethyl phenyl group is an attractive alternative to direct fluorination of phenyl groups because the fluorination of the methyl group takes place under milder reaction conditions. However, we have found that 4-FMeBWAY showed femur uptake equal to