445916
Ethyl vinyl sulfide
96%
Sinónimos:
(Ethylthio)ethene, Ethyl vinyl sulfide, Ethylsulfanylethene, Vinyl ethyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5SCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.