Merck
443743
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2CF=CF2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
95-98 °C (lit.)
densidad
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
Clave InChI
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is a fluorinated building block. It reacts with potassium hydroxide in the presence of tetrabutylammonium bromide (a phase transfer catalyst) to afford 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene.
Aplicación
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene may be used in the preparation of 1,1,2-trifluoro-1-butene, via reaction with KOH in the presence of phase-transfer catalyst, tetrabutylammonium bromide.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)