Merck
44230
Sigma-Aldrich
Trichlorododecylsilane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Dodecyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.77
Beilstein:
1758004
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
Clave InChI
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adem Yildirim et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 36786-36795 (2018-10-20)
While thermal ablation of various solid tumors has been demonstrated using high intensity focused ultrasound (HIFU), the therapeutic outcomes of this technique are still unsatisfactory because of common recurrence of thermally ablated cancers and treatment side effects due to the