Merck
437646
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
granular, 98%
Sinónimos:
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
NaHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
61.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
granular
cadena SMILES
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Employed recently in the room temperature synthesis of fluoride glasses. Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Journal of Non-Crystalline Solids, 184, 166-166 (1995)
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)