434973
2-Hydroxyethyl cellulose
average Mv ~720,000
Sinónimos:
Cellulose hydroxyethylate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
temp. de autoignición
725 °F
mol peso
average Mv ~720,000
Extensión del etiquetado
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
viscosidad
4,500-6,500 cP, 2 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (60 rpm)(lit.)
densidad
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?