423793
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Sinónimos:
TIBA solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in hexanes
bp
68-69 °C
densidad
0.695 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
Clave InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?