Merck
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
actividad específica
1.9 carboxyl groups per molecule
mol peso
average Mn ~3,800
composición
acrylonitrile, 8-12 wt. %
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
viscosidad
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
número de ácido
28
temperatura de transición
Tg −66 °C (DSC)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
Clave InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Características y beneficios
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)