414131
1-Bromopinacolone
≥97%
Sinónimos:
1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, Bromomethyl tert-butyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-194 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Clave InChI
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?