408573
Diethyl (1-cyanoethyl)phosphonate
97%
Sinónimos:
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-ß-alanine moiety
- Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
- Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
- Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
- Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)