40477
1-Methylimidazolium chloride
95%
Sinónimos:
1-Methylimidazole hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94.5% (HPLC)
95%
impurezas
≤1% water
cadena SMILES
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
Clave InChI
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.