403229
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
Sinónimos:
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98%
bp
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)