385514
(S)-(−)-2-Bromopropionic acid
99% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −25°, neat
índice de refracción
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clave InChI
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?