377473
Manganese(II,III) oxide
97%
Sinónimos:
MnO.Mn2O3
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
densidad
4.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Mn]O[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/3Mn.4O
Clave InChI
GVNFAUMGUISVJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.